5-Bromo-3-indolyl caprylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIB6011-500MG
APOSBIB6011-500MGEA 1800 NOK
APOSBIB6011-500MG
5-Bromo-3-indolyl caprylate
5-Bromo-3-indolyl caprylate
Formel: C₁₆H₂₀BrNO₂
MW: 338,239 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683904
CAS-nummer: 133950-69-3