5-Chloro-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 9300 NOK
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,6700 g/mol
Smeltepunkt: 278…279 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074499
CAS-nummer: 154-07-4