8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIB6070-1G BIB6070-5G BIB6070-500MG
APOSBIB6070-1GEA 5875 NOK
APOSBIB6070-1G APOSBIB6070-5G APOSBIB6070-500MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Formel: C₁₅H₁₄NO₇·Na
MW: 343,264 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683911
CAS-nummer: 207728-71-0