5-Hydroxytryptophol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indol-5-ol
BIB6072-1G BIB6072-250MG
APOSBIB6072-1GEA 3575 NOK
APOSBIB6072-1G APOSBIB6072-250MG
5-Hydroxytryptophol
5-Hydroxytryptophol
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,1998 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00047197
CAS-nummer: 154-02-9