6-Methoxyindole-3-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 915 NOK
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205.21 g/mol
Smeltepunkt: 163…165 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01548400
CAS-nummer: 103986-22-7