5-Methoxy-L-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-Amino-3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-OMe)-OH
BIB6103-1G BIB6103-250MG
APOSBIB6103-1GEA 3075 NOK
APOSBIB6103-1G APOSBIB6103-250MG
5-Methoxy-L-tryptophan
5-Methoxy-L-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,251 g/mol
Smeltepunkt: 253 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01074513
CAS-nummer: 25197-96-0