6-Methyl-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIB6113-1G
APOSBIB6113-1GEA 7925 NOK
APOSBIB6113-1G
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Smeltepunkt: 290 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00022772
CAS-nummer: 2280-85-5