4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIB6133-100MG BIB6133-1G BIB6133-250MG
APOSBIB6133-100MGEA 2425 NOK
APOSBIB6133-100MG APOSBIB6133-1G APOSBIB6133-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,249 g/mol
Smeltepunkt: 207 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00067650
CAS-nummer: 35599-02-1
EINECS: 252-633-9