5-Nitro-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIB6251-1G BIB6251-250MG BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA 3575 NOK
APOSBIB6251-1G APOSBIB6251-250MG APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₄
MW: 249,223 g/mol
Smeltepunkt: 270…272 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683872
CAS-nummer: 6525-46-8