2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-GlcNAc, D-Glucosamine pentaacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose, (3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, GlcNAc tetraacetate
BICL4009-10G BICL4009-25G BICL4009-50G
APOSBICL4009-10GEA 5200 NOK
APOSBICL4009-10G APOSBICL4009-25G APOSBICL4009-50G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Formel: C₁₆H₂₃NO₁₀
MW: 389,3600 g/mol
Smeltepunkt: 131…133 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00067367
CAS-nummer: 14086-90-9