1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 7250 NOK
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Formel: C₆H₉N₃O₄
MW: 187,153 g/mol
Smeltepunkt: 128…129 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD16660958
CAS-nummer: 67546-20-7