1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: AGF
BICL4023-10MG BICL4023-5MG BICL4023-1MG
APOSBICL4023-10MGEA 12700 NOK
APOSBICL4023-10MG APOSBICL4023-5MG APOSBICL4023-1MG
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose
Formel: C₆H₁₀O₅
MW: 162,141 g/mol
Smeltepunkt: 108…110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD28014054
CAS-nummer: 7425-74-3