1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: β-D-Glucopyranosyl azide
BICL4025-1G BICL4025-500MG BICL4025-100MG
APOSBICL4025-1GEA 11625 NOK
APOSBICL4025-1G APOSBICL4025-500MG APOSBICL4025-100MG
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formel: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,169 g/mol
Smeltepunkt: 150 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03701503
CAS-nummer: 20379-59-3