2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BICL4069-10MG BICL4069-5MG BICL4069-2MG
APOSBICL4069-10MGEA 16150 NOK
APOSBICL4069-10MG APOSBICL4069-5MG APOSBICL4069-2MG
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₃FN₂O₉
MW: 348,238 g/mol
Smeltepunkt: 83…86 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00132931
CAS-nummer: 111495-86-4