1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
BICL4086-100MG BICL4086-250MG BICL4086-50MG
APOSBICL4086-100MGEA 6700 NOK
APOSBICL4086-100MG APOSBICL4086-250MG APOSBICL4086-50MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose