Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Biochanin B-7-O-β-D-glucuronide, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucuronide
BICL4100-10MG BICL4100-25MG BICL4100-5MG
APOSBICL4100-10MGEA 5175 NOK
APOSBICL4100-10MG APOSBICL4100-25MG APOSBICL4100-5MG
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt
Smeltepunkt: 247…250 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 18524-03-3