4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: p-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucoside
BICL4181-100MG BICL4181-250MG BICL4181-50MG
APOSBICL4181-100MGEA 5500 NOK
APOSBICL4181-100MG APOSBICL4181-250MG APOSBICL4181-50MG
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Smeltepunkt: 163…164 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 2788-56-9