N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: NN-DNJ
BICL4182-10MG BICL4182-25MG BICL4182-5MG
APOSBICL4182-10MGEA 5700 NOK
APOSBICL4182-10MG APOSBICL4182-25MG APOSBICL4182-5MG
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin
Formel: C₁₅H₃₁NO₄
MW: 289,411 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00905846
CAS-nummer: 81117-35-3