2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BICL4229-100MG BICL4229-250MG BICL4229-500MG
APOSBICL4229-100MGEA 4475 NOK
APOSBICL4229-100MG APOSBICL4229-250MG APOSBICL4229-500MG
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,249 g/mol
Smeltepunkt: 150…151 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00069785
CAS-nummer: 19887-85-5