4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(4-Aminophenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4240-100MG BICL4240-250MG
APOSBICL4240-100MGEA 2125 NOK
APOSBICL4240-100MG APOSBICL4240-250MG
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
Formel: C₁₂H₁₇NO₆
MW: 271,266 g/mol
Smeltepunkt: 165…166 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00067366
CAS-nummer: 34213-86-0