α-D-Mannopyranosyl azide ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Azido-1-deoxy-α-D-mannose
BICL4246-100MG BICL4246-250MG BICL4246-50MG
APOSBICL4246-100MGEA 4150 NOK
APOSBICL4246-100MG APOSBICL4246-250MG APOSBICL4246-50MG
α-D-Mannopyranosyl azide ≥95%
α-D-Mannopyranosyl azide
Formel: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205,169 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD05865236
CAS-nummer: 51970-29-7