Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Benzyl 4,6-O-isopropylidene-α-GlcNAc, Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside
BICL4252-1G BICL4252-250MG BICL4252-500MG
APOSBICL4252-1GEA 15575 NOK
APOSBICL4252-1G APOSBICL4252-250MG APOSBICL4252-500MG
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₈H₂₅NO₆
MW: 351,394 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00269925
CAS-nummer: 66026-10-6