2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
BICL4259-1G BICL4259-2G BICL4259-5G
APOSBICL4259-1GEA 4825 NOK
APOSBICL4259-1G APOSBICL4259-2G APOSBICL4259-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide
Formel: C₁₁H₁₅BrO₇
MW: 339,137 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00057497
CAS-nummer: 75247-31-3