Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Propynyl α-D-galactopyranoside
BICL4265-100MG BICL4265-250MG BICL4265-500MG
APOSBICL4265-100MGEA 5000 NOK
APOSBICL4265-100MG APOSBICL4265-250MG APOSBICL4265-500MG
Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-galactopyranoside
Formel: C₉H₁₄O₆
MW: 218,204 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD15145085
CAS-nummer: 913074-13-2