1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3,4-Tri-O-acetyl-2,6-dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose
BICL4279-10MG BICL4279-25MG BICL4279-50MG
APOSBICL4279-10MGEA 3475 NOK
APOSBICL4279-10MG APOSBICL4279-25MG APOSBICL4279-50MG
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose
Formel: C₁₂H₁₇FO₇
MW: 292,258 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22124251
CAS-nummer: 188783-78-0