Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,5-dihydroxy-benzoic acid
BICL4337-10MG BICL4337-25MG BICL4337-5MG
APOSBICL4337-10MGEA 7750 NOK
APOSBICL4337-10MG APOSBICL4337-25MG APOSBICL4337-5MG
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formel: C₁₃H₁₆O₁₀
MW: 332,26 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD28397798
CAS-nummer: 91984-84-8