2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-mannopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(2,2,2-trichloro-1-iminoethoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4375-1G BICL4375-2G BICL4375-500MG
APOSBICL4375-1GEA 9450 NOK
APOSBICL4375-1G APOSBICL4375-2G APOSBICL4375-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate
Formel: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
MW: 492,69 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04039685
CAS-nummer: 121238-27-5