Quercetin-3-o-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Isoquercitrin, Quercetin-3-O-glucoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Isoquercetin
BIDF1022-100MG BIDF1022-250MG
APOSBIDF1022-100MGEA 610 NOK
APOSBIDF1022-100MG APOSBIDF1022-250MG
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Formel: C₂₁H₂₀O₁₂
MW: 464,376 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00017746
CAS-nummer: 482-35-9