D-Galactosamine pentaacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-galactosamine, (3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
BIG5003-1G BIG5003-5G
APOSBIG5003-1GEA 270 NOK
APOSBIG5003-1G APOSBIG5003-5G
D-Galactosamine pentaacetate
D-Galactosamine pentaacetate
Formel: C₁₆H₂₃NO₁₀
MW: 389,355 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00050926
CAS-nummer: 76375-60-5