4-Methylumbelliferyl palmitate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIM1102-100MG BIM1102-500MG BIM1102-250MG
APOSBIM1102-100MGEA 680 NOK
APOSBIM1102-100MG APOSBIM1102-500MG APOSBIM1102-250MG
4-Methylumbelliferyl palmitate
4-Methylumbelliferyl palmitate
Formel: C₂₆H₃₈O₄
MW: 414,578 g/mol
Smeltepunkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00037612
CAS-nummer: 17695-48-6
EINECS: 241-695-2