4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIM2045-100MG BIM2045-50MG
APOSBIM2045-100MGEA 1625 NOK
APOSBIM2045-100MG APOSBIM2045-50MG
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Formel: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,309 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00069855
CAS-nummer: 67909-30-2