4-Methylumbelliferyl nonanoate
Leverandør: Apollo Scientific
BIM2046-1G BIM2046-250MG
APOSBIM2046-1GEA 1800 NOK
APOSBIM2046-1G APOSBIM2046-250MG
4-Methylumbelliferyl nonanoate
4-Methylumbelliferyl nonanoate
Formel: C₁₉H₂₄O₄
MW: 316,391 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051220
CAS-nummer: 18319-93-2