5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: X-α-Glucoside
BIMB1190-100MG BIMB1190-250MG
APOSBIMB1190-100MGEA 1250 NOK
APOSBIMB1190-100MG APOSBIMB1190-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,629 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00155606
CAS-nummer: 108789-36-2