6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Salmon-α-Gal
BIMB1326-100MG BIMB1326-250MG
APOSBIMB1326-100MGEA 2575 NOK
APOSBIMB1326-100MG APOSBIMB1326-250MG
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₆
MW: 329,733 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683908
CAS-nummer: 198402-61-8