5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Magenta caprylate
BIMB2110-100MG BIMB2110-1G BIMB2110-250MG
APOSBIMB2110-100MGEA 450 NOK
APOSBIMB2110-100MG APOSBIMB2110-1G APOSBIMB2110-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Histochemical substrate for esterase
Formel: C₁₆H₁₉BrClNO₂
MW: 372,685 g/mol
Smeltepunkt: 57…62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00798386
CAS-nummer: 209347-94-4