D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Robison ester trisodium salt
BIP0687-50MG
APOSBIP0687-50MGEA 630 NOK
APOSBIP0687-50MG
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Indefinitely stable at -15°C
Formel: C₆H₁₀O₁₀P·3Na
MW: 342,081 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00083681
CAS-nummer: 53411-70-4
EINECS: 258-543-6