Amino-PEG2-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1031-100MG BIPG1031-250MG BIPG1031-1G
APOSBIPG1031-100MGEA 895 NOK
APOSBIPG1031-100MG APOSBIPG1031-250MG APOSBIPG1031-1G
Amino-PEG2-acid
Amino-PEG2-acid
Formel: C₇H₁₅NO₄
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD20926377
CAS-nummer: 791028-27-8