Amino-PEG24-alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1053-100MG BIPG1053-50MG
APOSBIPG1053-100MGEA 6425 NOK
APOSBIPG1053-100MG APOSBIPG1053-50MG
Amino-PEG24-alcohol
Amino-PEG24-alcohol
Formel: C₄₈H₉₉NO₂₄
MW: 1074,29 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD21363266
CAS-nummer: 933789-97-0