Amino- PEG3-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: NH2-PEG3-C2-Boc, tert-Butyl 3-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
BIPG1072-500MG BIPG1072-250MG BIPG1072-1G
APOSBIPG1072-500MGEA 2700 NOK
APOSBIPG1072-500MG APOSBIPG1072-250MG APOSBIPG1072-1G
Amino- PEG3-t-butyl ester
Amino- PEG3-t-butyl ester
Formel: C₁₃H₂₇NO₅
MW: 277,357 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06201017
CAS-nummer: 252881-74-6