Amino-PEG5-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, Amino-PEG5-Boc, 2-Methyl-2-propanyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate
BIPG1074-250MG BIPG1074-100MG BIPG1074-500MG
APOSBIPG1074-250MGEA 2875 NOK
APOSBIPG1074-250MG APOSBIPG1074-100MG APOSBIPG1074-500MG
Amino-PEG5-t-butyl ester
Amino-PEG5-t-butyl ester
Formel: C₁₇H₃₅NO₇
MW: 365,462 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25424125
CAS-nummer: 1446282-18-3