Azido-PEG3-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1105-250MG BIPG1105-100MG BIPG1105-500MG
APOSBIPG1105-250MGEA 4050 NOK
APOSBIPG1105-250MG APOSBIPG1105-100MG APOSBIPG1105-500MG
Azido-PEG3-acid
Azido-PEG3-acid
Formel: C₉H₁₇N₃O₅
MW: 247,248 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23726617
CAS-nummer: 1056024-94-2