Azido-PEG6-Acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1108-100MG BIPG1108-50MG BIPG1108-250MG
APOSBIPG1108-100MGEA 840 NOK
APOSBIPG1108-100MG APOSBIPG1108-50MG APOSBIPG1108-250MG
Azido-PEG6-Acid
Azido-PEG6-Acid
Formel: C₁₅H₂₉N₃O₈
MW: 379,406 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22056306
CAS-nummer: 361189-66-4