Azido-PEG12-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1112-100MG BIPG1112-50MG BIPG1112-250MG
APOSBIPG1112-100MGEA 4400 NOK
APOSBIPG1112-100MG APOSBIPG1112-50MG APOSBIPG1112-250MG
Azido-PEG12-acid
Azido-PEG12-acid
Formel: C₂₇H₅₃N₃O₁₄
MW: 643,721 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21363301
CAS-nummer: 2152679-71-3