Azido-PEG6-Alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1119-100MG BIPG1119-50MG BIPG1119-250MG
APOSBIPG1119-100MGEA 1825 NOK
APOSBIPG1119-100MG APOSBIPG1119-50MG APOSBIPG1119-250MG
Azido-PEG6-Alcohol
Azido-PEG6-Alcohol
Formel: C₁₂H₂₅N₃O₆
MW: 307,343 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22056309
CAS-nummer: 86770-69-6