Biotin-PEG2-Acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(2-(2-(5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1197-100MG BIPG1197-250MG
APOSBIPG1197-100MGEA 2600 NOK
APOSBIPG1197-100MG APOSBIPG1197-250MG
Biotin-PEG2-Acid
Biotin-PEG2-Acid
Formel: C₁₇H₂₉N₃O₆S
MW: 403.494 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22056305
CAS-nummer: 1365655-89-5