Biotin-PEG3-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 14-Oxo-18-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-13-azaoctadecanoic acid
BIPG1198-100MG BIPG1198-250MG
APOSBIPG1198-100MGEA 715 NOK
APOSBIPG1198-100MG APOSBIPG1198-250MG
Biotin-PEG3-acid
Biotin-PEG3-acid
Formel: C₁₉H₃₃N₃O₇S
MW: 447,546 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22574817
CAS-nummer: 252881-76-8