Biotin-PEG6-Acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1200-100MG BIPG1200-250MG
APOSBIPG1200-100MGEA 2875 NOK
APOSBIPG1200-100MG APOSBIPG1200-250MG
Biotin-PEG6-Acid
Biotin-PEG6-Acid
Formel: C₂₅H₄₅N₃O₁₀S
MW: 579,704 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16875661
CAS-nummer: 1352814-10-8