Biotin-PEG8-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1201-100MG BIPG1201-50MG BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA 5475 NOK
APOSBIPG1201-100MG APOSBIPG1201-50MG APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Formel: C₂₉H₅₃N₃O₁₂S
MW: 667,809 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26127802
CAS-nummer: 2143964-62-7