Biotin-PEG12-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1202-100MG BIPG1202-50MG
APOSBIPG1202-100MGEA 6075 NOK
APOSBIPG1202-100MG APOSBIPG1202-50MG
Biotin-PEG12-acid
Biotin-PEG12-acid
Formel: C₃₇H₆₉N₃O₁₆S
MW: 844,019 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08274601
CAS-nummer: 1621423-14-0