Bromo-PEG3-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Br-PEG3-C2-Boc
BIPG1349-250MG BIPG1349-100MG
APOSBIPG1349-250MGEA 825 NOK
APOSBIPG1349-250MG APOSBIPG1349-100MG
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Formel: C₁₃H₂₅BrO₅
MW: 341,239 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22574821
CAS-nummer: 782475-37-0